Test tubes, without rim, light wall
Test tubes, without rim, light wall
100 mm, 16 mm, 0,8 mm
N° de catalogue MURRG021/34
Fournisseur:   MURRAY S
Test tubes, without rim, light wall
N° de catalogue MURRG021/34
Fournisseur:  MURRAY S
Test tubes, without rim, light wall
100 mm, 16 mm, 0,8 mm
Prix
60,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Glass, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • Good temperature resistance
Spécifications
  • Ø ext.:
    16 mm
  • Épaisseur de paroi:
    0,8 mm
  • Longueur:
    100 mm