Test tubes, without rim, light wall
100 mm, 12 mm, 0,8 mm
N° de catalogue MURRG021/33
Fournisseur: MURRAY S
Aller à :
Product Details & Documents
Glass, clear.
- Excellent chemical resistance
- Good temperature resistance
Spécifications
- Ø ext.:12 mm
- Épaisseur de paroi:0,8 mm
- Longueur:100 mm