Funnels
100 m mm
N° de catalogue NICKFUNSS100H
Fournisseur: NICKEL ELECTRO
Aller à :
Product Details & Documents
En acier inoxydable.
- Bonne résistance chimique, résistance thermique exceptionnelle
- Avec canal d'aération pour l'évacuation de l'air du conteneur
- Autoclavables
Avec parois internes lisses. Robustes et solides. Entonnoirs universels pour de nombreuses applications. Oeillets de suspension pour un rangement plus aisé.
Spécifications
- Ø ext. entonnoir sup.:100 m mm
- Seq:01