Trousse de dissection
Kit de dissection Kit avancé dans un rouleau en PVC, 13 unités
N° de catalogue 631-1093
Fournisseur: MURRAY S
Aller à :
Product Details & Documents
Ces instruments de dissection de haute qualité sont conçus pour une utilisation quotidienne. Ils sont soumis à des procédures de qualité de fabrication strictes et sont donc adaptés aux applications chirurgicales.
Le kit de base comprend :
Deux scalpels
Deux aiguilles
Une aiguille courbe
Une paire de pinces arrondies
Une paire de Pinces à bords pointus
Une paire de ciseaux fins
Une paire de ciseaux pointus
Le kit avancé comprend :
Trois scalpels
Deux aiguilles
Une aiguille courbe
Un élévateur de section
Une paire de pinces arrondies
Une paire de pinces à bords pointus
Une paire de pinces courbes à bords pointus
Une paire de ciseaux fins
Une paire de ciseaux pointus
Un rasoir de section
Spécifications
- Désignation:Kit de dissection Kit avancé dans un rouleau en PVC, 13 unités