Filter candles
Filter candles
4, 13×25 mm
N° de catalogue LENZ07206425
Fournisseur:   Lenz Laborglas
Filter candles
N° de catalogue LENZ07206425
Fournisseur:  Lenz Laborglas
Filter candles
Filter candles
4, 13×25 mm
Prix
43,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These cylindrical filter plugs without tube are made of borosilicate glass 3,3.
Documents
Spécifications
  • Ø×h:
    13×25 mm
  • Porosité:
    4
  • Seq:
    10