Filter candles
Filter candles
3, 9×20 mm
N° de catalogue LENZ07205320
Fournisseur:   Lenz Laborglas
Filter candles
N° de catalogue LENZ07205320
Fournisseur:  Lenz Laborglas
Filter candles
Filter candles
3, 9×20 mm
Prix
38,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These cylindrical filter plugs without tube are made of borosilicate glass 3,3.
Documents
Spécifications
  • Ø×h:
    9×20 mm
  • Porosité:
    3
  • Seq:
    04