Couvercle à rodage plan avec 4 cols
Couvercle à rodage plan avec 4 cols
NS 45/40 (col centré), inclinés 2×29/32 et droits 1×14/23 NS
N° de catalogue LENZ06104464
Fournisseur:   Lenz Laborglas
Couvercle à rodage plan avec 4 cols
N° de catalogue LENZ06104464
Fournisseur:  Lenz Laborglas
Couvercle à rodage plan avec 4 cols
Couvercle à rodage plan avec 4 cols
NS 45/40 (col centré), inclinés 2×29/32 et droits 1×14/23 NS
Prix
459,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En verre borosilicaté DURAN®
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
With flat laboratory flange (DN). Straight middle neck, two angled and one straight side necks with standard ground joints.
Documents
Spécifications
  • Col:
    NS 45/40 (col centré)
  • Col latéral:
    inclinés 2×29/32 et droits 1×14/23 NS