Flat flange lids, centre neck
Flat flange lids, centre neck
bride de laboratoire DN 100, 1 col, NS 14/23 (centre), 80 mm
N° de catalogue LENZ06100201
Fournisseur:   Lenz Laborglas
Flat flange lids, centre neck
N° de catalogue LENZ06100201
Fournisseur:  Lenz Laborglas
Flat flange lids, centre neck
Flat flange lids, centre neck
bride de laboratoire DN 100, 1 col, NS 14/23 (centre), 80 mm
Prix
183,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Flange lids for reaction vessels, with laboratory flange LF.
Documents
Spécifications
  • Type:
    1 col
  • Avec:
    bride de laboratoire DN 100
  • Col:
    NS 14/23 (centre)
  • Hauteur totale:
    80 mm