Flacons à tare
Flacons à tare
350 ml, 75×95 mm, 80/12
Catalog # 611-9318
Supplier:   Lenz Laborglas
Flacons à tare
Catalog # 611-9318
Supplier:  Lenz Laborglas
Flacons à tare
Flacons à tare
350 ml, 75×95 mm, 80/12
Price
72,10 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En verre borosilicaté DURAN®.
  • Bouchon interchangeable
  • Le joint extérieur améliore les transferts et réduit le risque de contamination
  • Disponible en forme basse, moyenne ou haute
Documents
Specifications
  • Ø×h:
    75×95 mm
  • RN:
    80/12
  • Capacité:
    350 ml