Cartouches d'extraction
Cartouches d'extraction
Extraction insert for solids, for extractor 70 ml capacity (100 ml volume)
N° de catalogue LENZ05431201
Fournisseur:   Lenz Laborglas
Cartouches d'extraction
N° de catalogue LENZ05431201
Fournisseur:  Lenz Laborglas
Cartouches d'extraction
Cartouches d'extraction
Extraction insert for solids, for extractor 70 ml capacity (100 ml volume)
Prix
42,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Glass insert with bores for solids.
Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Extraction insert for solids, for extractor 70 ml capacity (100 ml volume)
  • Seq:
    10