Extracteurs Twisselmann
Tête uniquement, 70 ml, 34/35 NS
N° de catalogue LENZ05415131
Fournisseur: Lenz Laborglas
Aller à :
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Spécifications
- Capacité extracteur:70 ml
- Rodage femelle:34/35 NS
- Type:Tête uniquement