Extracteurs Twisselmann
Extracteurs Twisselmann
Tête uniquement, 30 ml, 29/32 NS
N° de catalogue LENZ05415125
Fournisseur:   Lenz Laborglas
Extracteurs Twisselmann
N° de catalogue LENZ05415125
Fournisseur:  Lenz Laborglas
Extracteurs Twisselmann
Extracteurs Twisselmann
Tête uniquement, 30 ml, 29/32 NS
Prix
144,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Documents
Spécifications
  • Capacité extracteur:
    30 ml
  • Rodage femelle:
    29/32 NS
  • Type:
    Tête uniquement