Extracteurs Twisselmann
Dispositif complet, 100 ml, 250 ml, 45/40 NS
Catalog # LENZ05380037
Supplier:   Lenz Laborglas
Extracteurs Twisselmann
Catalog # LENZ05380037
Supplier:  Lenz Laborglas
Extracteurs Twisselmann
Extracteurs Twisselmann
Dispositif complet, 100 ml, 250 ml, 45/40 NS
Price
753,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Specifications
  • Capacité extracteur:
    100 ml
  • Rodage femelle:
    45/40 NS
  • Type:
    Dispositif complet
  • Capacité ballon:
    250 ml