Extracteurs Twisselmann
Dispositif complet, 30 ml, 100 ml, 29/32 NS
N° de catalogue LENZ05380025
Fournisseur: Lenz Laborglas
Aller à :
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Spécifications
- Capacité extracteur:30 ml
- Rodage femelle:29/32 NS
- Type:Dispositif complet
- Capacité ballon:100 ml