Condenseurs Davies
Condenseurs Davies
400 mm, 29/32 NS, 29/32 NS
N° de catalogue LENZ05215414
Fournisseur:   Lenz Laborglas
Condenseurs Davies
N° de catalogue LENZ05215414
Fournisseur:  Lenz Laborglas
Condenseurs Davies
Condenseurs Davies
400 mm, 29/32 NS, 29/32 NS
Prix
171,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Verre borosilicaté 3.3 DURAN®.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Pour la condensation des vapeurs. Avec zone de refroidissement double. Connexion d'eau avec deux olives en plastique filetées GL 14.
Documents
Spécifications
  • Rodage mâle:
    29/32 NS
  • Longueur du condenseur:
    400 mm
  • Rodage femelle:
    29/32 NS