Condenseurs Davies
250 mm, 29/32 NS, 29/32 NS
  LENZ05215314
Condenseurs Davies
  LENZ05215314
Condenseurs Davies
Condenseurs Davies
250 mm, 29/32 NS, 29/32 NS
156,00 €
1 * 1 ST
Verre borosilicaté 3.3 DURAN®.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Pour la condensation des vapeurs. Avec zone de refroidissement double. Connexion d'eau avec deux olives en plastique filetées GL 14.
  • Rodage mâle:
    29/32 NS
  • Longueur du condenseur:
    250 mm
  • Rodage femelle:
    29/32 NS