Condenseurs Davies
250 mm, 24/29 NS, 24/29 NS
N° de catalogue LENZ05215313
Fournisseur: Lenz Laborglas
Aller à :
Product Details & Documents
Verre borosilicaté 3.3 DURAN®.
- Très bonne résistance chimique
- Bonne résistance thermique
- Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Pour la condensation des vapeurs. Avec zone de refroidissement double. Connexion d'eau avec deux olives en plastique filetées GL 14.
Documents
BSE TSE Glass Columns
Certificats BSE/TSE
Spécifications
- Rodage mâle:24/29 NS
- Longueur du condenseur:250 mm
- Rodage femelle:24/29 NS