Buffer solutions
Buffer solution, 12,00, ±0,05, 25 °C, Plastic bottle, 5 L
  REGE512025
 :   REAGECON
Buffer solutions
  REGE512025
 :  REAGECON
 :  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 12,00, ±0,05, 25 °C, Plastic bottle, 5 L
 :  
173,00 €
1 * 5 L
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    5 L
  • Température de réference:
    25 °C
  • Désignation:
    Buffer solution
  • Précision du pH:
    ±0,05
  • Valeur pH:
    12,00