Brides à rotule filetées
Prise KF 15 avec filetage en acier M 16×1
  201-1163
Brides à rotule filetées
  201-1163
Brides à rotule filetées
Brides à rotule filetées
Prise KF 15 avec filetage en acier M 16×1
136,00 €
1 * 1 ST
Made of stainless steel.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Sturdy
With KF socket, with thread.
  • Type:
    Prise KF 15 avec filetage en acier M 16×1