Ponts de distillation
Ponts de distillation
200 mm, 19/26 NS, 14/23 NS
N° de catalogue LENZ05047002
Fournisseur:   Lenz Laborglas
Ponts de distillation
N° de catalogue LENZ05047002
Fournisseur:  Lenz Laborglas
Ponts de distillation
Ponts de distillation
200 mm, 19/26 NS, 14/23 NS
Prix
61,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, verre borosilicaté, clair.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Sans refroidisseur. Avec deux noyaux suivant la verticale et une douille pour thermomètre de distillation avec longueur d'installation de 55 mm.
Documents
Spécifications
  • Rodage mâle:
    19/26 NS
  • Longueur du condenseur:
    200 mm
  • Rodage femelle:
    14/23 NS