Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 4,00, ±0,01, 25 °C, Plastic bottle, 5 L
N° de catalogue REGE504025
Fournisseur:   REAGECON
Buffer solutions
N° de catalogue REGE504025
Fournisseur:  REAGECON
Numéro CAS:  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 4,00, ±0,01, 25 °C, Plastic bottle, 5 L
Numéro CAS:  
Prix
219,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 L
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    5 L
  • Température de réference:
    25 °C
  • Désignation:
    Buffer solution
  • Précision du pH:
    ±0,01
  • Valeur pH:
    4,00
Spécifications