Beakers, low form
5000 ml, , 206 mm, 177 mm
N° de catalogue NICK415
Fournisseur:   NICKEL ELECTRO
Beakers, low form
N° de catalogue NICK415
Fournisseur:  NICKEL ELECTRO
Beakers, low form
Beakers, low form
5000 ml, , 206 mm, 177 mm
Prix
70,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminium, with spout.
  • Bonne résistance chimique
  • Exceptionnelle résistance thermique
  • Surface lisse pour un nettoyage rapide et aisé
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
Spécifications
  • Ø ext.:
    177 mm
  • Capacité:
    5000 ml
  • Hauteur:
    206 mm
  • Seq:
    06