Pressure bulbs
Double bille avec filet, Ø 53 mm, 60 ml, rouge
  KART3913
 :   KARTELL
Pressure bulbs
  KART3913
 :  KARTELL
Pressure bulbs
Pressure bulbs
Double bille avec filet, Ø 53 mm, 60 ml, rouge
91,00 €
1 * 1 ST
Made of rubber, red.
Mono-balls with valve are suitable for pellet burette charging or for vapourisers.
Double balls with net are suitable for automatic burettes and flash chromatography columns.
Tube length: 33,5 cm
  • Capacité:
    60 ml
  • Couleur:
    rouge
  • Désignation:
    Double bille avec filet, Ø 53 mm
  • Seq:
    04