Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
3 ml, 154 mm, 0,50 ml, +, Conditionnement individuel
N° de catalogue KART334
Fournisseur:   KARTELL
Pasteur pipettes
N° de catalogue KART334
Fournisseur:  KARTELL
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
3 ml, 154 mm, 0,50 ml, +, Conditionnement individuel
Prix
313,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 ST
Product Details & Documents
PE, disposable, sterile or non sterile.
  • Disposable PE pipettes with bulb and graduations
  • The slender tip guarantees precision transfer of the sample
  • Non sterile pipettes are available in multi-packs; sterile pipettes are individually wrapped
Attention: *Capillary
Spécifications
  • Emballage:
    Conditionnement individuel
  • Stérile:
    +
  • Capacité:
    3 ml
  • Longueur:
    154 mm
  • Seq:
    3
  • Division échelle:
    0,50 ml