Screw top vials
Screw top vials
Vials, 4,00 ml, 14×45 mm, incolore, Non, 13-425
N° de catalogue SIAL27111
Fournisseur:   Merck
Screw top vials
N° de catalogue SIAL27111
Fournisseur:  Merck
Screw top vials
Vials, 4,00 ml, 14×45 mm, incolore, Non, 13-425
Prix
38,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents
Spécifications
  • Avec bouchon:
    Non
  • Taille du bouchon:
    13-425
  • Ø×h:
    14×45 mm
  • Capacité:
    4,00 ml
  • Couleur:
    incolore
  • Désignation:
    Vials
  • Seq:
    10