Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 5,00, ±0,01, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
Catalogus # REGE1050525
Leverancier:   REAGECON
Buffer solutions
Catalogus # REGE1050525
Leverancier:  REAGECON
CAS-nummer:  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 5,00, ±0,01, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
38,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Documents
Specificaties
Specificaties
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    500 mL
  • Température de réference:
    25 °C
  • Désignation:
    Buffer solution
  • Précision du pH:
    ±0,01
  • Valeur pH:
    5,00
Specificaties