Adapters, PTFE, socket on cone
, Longueur totale, A, 14/35 NS, 10/30 NS, ,
N° de catalogue COWI021.01014
Fournisseur: COWIE
Aller à :
Product Details & Documents
Made of pure PTFE, white.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
- Fully adjustable with replacement Viton® seal
- Contact materials are glass and PTFE only
This holder enables standard probes and thermometers to be assembled in standard taper laboratory glassware.
Spécifications
- Rodage mâle:14/35 NS
- Rodage femelle:10/30 NS
- Type:Longueur totale, A
- Seq:01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.