Capillary tubes
Capillary tubes
80 mm, 0,50 mm, 0,40 mm
N° de catalogue HILG1412207
Fournisseur:   HILGENBERG
Capillary tubes
N° de catalogue HILG1412207
Fournisseur:  HILGENBERG
Capillary tubes
Capillary tubes
80 mm, 0,50 mm, 0,40 mm
Prix
762,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
  • Both ends open
Spécifications
  • Ø ext.:
    0,50 mm
  • Ø int.:
    0,40 mm
  • Longueur:
    80 mm