Agitateurs Vortex, MS 3
Product Details & Documents
Agitateurs compacts et universels adaptés au mélange de tous les petits récipients et des microplaques de titrage. Ces agitateurs offrent deux modes de fonctionnement.
- Fonctionnement continu ou tactile avec accessoire standard. De plus, le modèle MS 3 digital offre un mode temporisé
- Détection de l'adaptateur
- Le modèle MS 3 digital est équipé d'une minuterie à compte à rebours, plage de 1 s à 999 min
Le Mode A (mode de sécurité avec détection de l'adaptateur) ne permet d'atteindre la vitesse maximale de 3000 min⁻¹ qu'avec l'adaptateur standard en mode de fonctionnement tactile. En cas d'utilisation d'autres adaptateurs, la vitesse est limitée à 1300 min⁻¹.
Le Mode B (sans détection de l'adaptateur) permet d'atteindre une vitesse de 3000 min⁻¹ avec tous les adaptateurs. Les agitateurs sont stables sur toutes les plages de vitesses et équipés d'un boîtier solide en zinc moulé sous pression.
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 21.
Delivery information: le modèle MS 3 basic est livré avec un accessoire standard pour tubes à essais ou petits récipients jusqu'à 50 mm, un accessoire universel pour divers supports en mousse et un support manuel à utiliser avec l'accessoire universel. Le modèle MS 3 digital est livré avec les accessoires mentionnés ci-dessus et inclut également l'accessoire pour microplaque de titrage et le support pour tube à essais avec six orifices de Ø 12 mm.
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
- Désignation:Mélangeur, Vortex MS 3 basic
- Seq:001
- Capacité max.:0,5 kg (adaptateur inclus)
- Cat. No.:444-2544
- Poids:2,9 kg
- Orbit:4,5 mm
- Gamme de vitesse:0 - 3000 min⁻¹
- Mouvement d'agitation:orbital
- L×P×H:148×205×63 mm
- Puissance d'entrée/sortie du moteur:10/8 W
- Modèle:MS 3 basic
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 442-2233Adaptateur standard pour tubes à essai/récipients jusqu'à Ø 50 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 22,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 442-2235Adaptateur universel pour divers inserts en mousseConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 22,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 444-0013Insert à utiliser avec l'article 442-2235Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 31,50 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 444-0018Portoir pour tubes à essai, sans trou, à utiliser avec 442-2235Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 33,50 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 444-0015Portoir pour tubes à essai, contenant 14 trous de 10 mm de Ø, à utiliser avec 442-2235Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 68,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 444-0017Portoir pour tubes à essai, contenant 4 tubes de 16 mm de Ø, à utiliser avec 442-2235Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 68,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 444-0016Portoir pour tubes à essai, contenant 6 trous de 12 mm de Ø, à utiliser avec 442-2235Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 68,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- IKAA25005776For inserting into universal attachment, for tubes with a volume of 0,5 ml. Weight: 0,005 kgConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 65,50 €