Potassium bromure ≥99%
Potassium bromure ≥99%
Glass bottle for solids, 2,5 kg
N° de catalogue A16339.A4
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Potassium bromure ≥99%
N° de catalogue A16339.A4
Numéro CAS:  7758-02-3
Potassium bromure ≥99%
Potassium bromure ≥99%
Glass bottle for solids, 2,5 kg
Numéro CAS:  7758-02-3
Prix
176,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 7758-02-3 Molecular Formula: KBr Formula Weight: 119.01 Refractive Index: 1.559 Odour: Odourless Boiling Point: 1435° Merck Reference: 14,7618 MDL No.: MFCD00011358
  • Numéro CAS:7758-02-3
  • Formule:KBr
  • Numéro MDL:MFCD00011358
  • Poids moléculaire:119 g/mol
  • Index Merck:14,7618
  • Point d'ébullition:1435 °C
  • Point de fusion:730 °C
  • Densité:2,75
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-830-3
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    2,5 kg
Spécifications