NMR sample tubes, Select series
178 mm, 19 µm, ±7 µm, 400 MHz
N° de catalogue 634-1302
Fournisseur: GLASS PRECISION ENGINEERING
Aller à :
Product Details & Documents
For ceramic turbines.
Spécifications
- Courbures:19 µm
- Concentricité:±7 µm
- Fréquence:400 MHz
- Longueur:178 mm
- Seq:02