NMR sample tubes, Standard series
178 mm, ± 19 µm, ± 7 µm, MHz: 400
N° de catalogue 634-1300
Fournisseur: GLASS PRECISION ENGINEERING
Aller à :
Product Details & Documents
Glass, Class A, ASTM Type 1.
Spécifications
- Courbures:± 19 µm
- Concentricité:± 7 µm
- Type:MHz: 400
- Longueur:178 mm
- Seq:03