Acétonitrile ≥99%
Acétonitrile ≥99%
Flacon Verre, 2.500 mL
N° de catalogue A19862.0F
Inflammable
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Acétonitrile ≥99%
N° de catalogue A19862.0F
Numéro CAS:  75-05-8
Acétonitrile ≥99%
Acétonitrile ≥99%
Flacon Verre, 2.500 mL
Numéro CAS:  75-05-8
Prix
260,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2.500 mL
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 75-05-8 Molecular Formula: C2H3N Formula Weight: 41.05 Flash Point: 5°(41°F) Refractive Index: 1.3440 Odour: Pungent Melting Point: -48° Boiling Point: 80-82° Beilstein Reference: 741857 Merck Reference: 14,70 UN No.: 1648 MDL No.: MFCD00001878
Synonymes:  Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
  • Numéro CAS:75-05-8
  • Formule:H₃CCN
  • Numéro MDL:MFCD00001878
  • Poids moléculaire:41.05 g/mol
  • Index Merck:14,70
  • Point d'ébullition:80…82 °C
  • Point de fusion:–48 °C
  • Densité:0,786
  • Point d'éclair:5 °C (41 °F)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-835-2
  • UN:1648
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119471307-38
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    2.500 mL
Spécifications