Galactitol ≥97%
Galactitol ≥97%
Flacon verre pour solides, 500 g
N° de catalogue A18402.36
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Galactitol ≥97%
N° de catalogue A18402.36
Numéro CAS:  608-66-2
Galactitol ≥97%
Galactitol ≥97%
Flacon verre pour solides, 500 g
Numéro CAS:  608-66-2
Prix
316,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
Purity: 97% CAS No.: 608-66-2 Molecular Formula: C6H14O6 Formula Weight: 182.17 Melting Point: 187-191° Boiling Point: 275-280°/1mm Merck Reference: 14,4332 MDL No.: MFCD00064288
Synonymes:  Dulcitol, rel-(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
  • Numéro CAS:608-66-2
  • Formule:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • Numéro MDL:MFCD00064288
  • Poids moléculaire:182.17 g/mol
  • Index Merck:14,4332
  • Point d'ébullition:275…280 °C (1 mmHg)
  • Point de fusion:187…191 °C
  • Densité:1,47
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:210-165-2
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    500 g