Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Dithizone ≥98%

Flacon verre pour solides, 50 g
N° de catalogue A17947.18
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Dithizone ≥98%
N° de catalogue A17947.18
Numéro CAS:  60-10-6
Dithizone ≥98%
Dithizone ≥98%

Flacon verre pour solides, 50 g

Numéro CAS:  60-10-6
Prix
196,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 g
Product Details & Documents

Purity: 98% CAS No.: 60-10-6 Molecular Formula: C13H12N4S Formula Weight: 256.33 Odour: Odourless Melting Point: ca 168° dec. Beilstein Reference: 748838 Merck Reference: 14,3377 MDL No.: MFCD00003025

Synonymes:  Dithizone,for analysis, 1,5-Diphenylthiocarbazone
  • Numéro CAS:60-10-6
  • Formule:C₆H₅NHNHCSN=NC₆H₅
  • Numéro MDL:MFCD00003025
  • Poids moléculaire:256.33 g/mol
  • Index Merck:14,3377
  • Point d'ébullition:406 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:∼ 168 °C (déc.)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-454-1
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    50 g

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.