Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Dithizone ≥98%

Dithizone ≥98%

25 g
N° de catalogue A17947.14
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Dithizone ≥98%
N° de catalogue A17947.14
Numéro CAS:  60-10-6
Dithizone ≥98%
Dithizone ≥98%

25 g

Numéro CAS:  60-10-6
Prix
114,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents

Purity: 98% CAS No.: 60-10-6 Molecular Formula: C13H12N4S Formula Weight: 256.33 Odour: Odourless Melting Point: ca 168° dec. Beilstein Reference: 748838 Merck Reference: 14,3377 MDL No.: MFCD00003025

Synonymes:  Dithizone,for analysis, 1,5-Diphenylthiocarbazone
  • Numéro CAS:60-10-6
  • Formule:C₆H₅NHNHCSN=NC₆H₅
  • Numéro MDL:MFCD00003025
  • Poids moléculaire:256.33 g/mol
  • Index Merck:14,3377
  • Point d'ébullition:406 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:∼ 168 °C (déc.)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-454-1
Spécifications

Spécifications

  • Cdt:
    25 g

Spécifications