Sodium L(+)-ascorbate ≥99%
Sodium L(+)-ascorbate ≥99%
Glass bottle for solids, 100 g
N° de catalogue A17759.22
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Sodium L(+)-ascorbate ≥99%
N° de catalogue A17759.22
Numéro CAS:  134-03-2
Sodium L(+)-ascorbate ≥99%
Sodium L(+)-ascorbate ≥99%
Glass bottle for solids, 100 g
Numéro CAS:  134-03-2
Prix
40,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 134-03-2 Molecular Formula: C6H7NaO6 Formula Weight: 198.11 Melting Point: ca 220° Beilstein Reference: 3767246 Merck Reference: 14,830 Optical Rotation: +105° (c=5 in water) MDL No.: MFCD00082340
Synonymes:  Sodium ascorbate, L(+)-Ascorbic acid sodium salt, L-Ascorbic acid sodium salt, Sodium (R)-2-((S)-1,2-dihydroxyethyl)-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate, Acidum ascorbicum sodium salt
  • Numéro CAS:134-03-2
  • Formule:C₆H₇NaO₆
  • Numéro MDL:MFCD00082340
  • Poids moléculaire:198.11 g/mol
  • Index Merck:14,830
  • Point de fusion:∼220 °C
  • Densité:1,799 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:205-126-1
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    100 g
Spécifications