Bleu de bromothymol
Bleu de bromothymol
Glass bottle for solids, 50 g
N° de catalogue A17746.18
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Bleu de bromothymol
N° de catalogue A17746.18
Numéro CAS:  76-59-5
Bleu de bromothymol
Bleu de bromothymol
Glass bottle for solids, 50 g
Numéro CAS:  76-59-5
Prix
134,00 €
Log in for availability
1 * 50 g
Product Details & Documents
CAS No.: 76-59-5 Molecular Formula: C27H28Br2O5S Formula Weight: 624.39 Melting Point: 200-202° Beilstein Reference: 373934 Merck Reference: 14,1445 MDL No.: MFCD00005872
Synonyms:  3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • CAS Number:76-59-5
  • Formula:C₂₇H₂₈Br₂O₅S
  • MDL Number:MFCD00005872
  • Molecular Weight:624.39 g/mol
  • Merck Index:14,1445
  • Melting Pt:200…202 °C
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:200-971-2
Specifications
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    50 g
Specifications