Murexide
Murexide
Glass bottle for solids, 250 g
N° de catalogue A17540.30
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Murexide
N° de catalogue A17540.30
Numéro CAS:  3051-09-0
Murexide
Murexide
Glass bottle for solids, 250 g
Numéro CAS:  3051-09-0
Prix
676,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 g
Product Details & Documents
CAS No.: 3051-09-0 Molecular Formula: C8H8N6O6 Formula Weight: 284.19 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3582175 Merck Reference: 14,6306 MDL No.: MFCD00012777
Synonymes:  Ammonium purpurate, Murexide triturate, Ammonium 5-(2,4,6-trioxoperhydropyrimidin-5-ylideneamino)barbiturate, Purpuric acid ammonium salt
  • Numéro CAS:3051-09-0
  • Formule:C₈H₈N₆O₆
  • Numéro MDL:MFCD00012777
  • Poids moléculaire:284.19 g/mol
  • Index Merck:14,6306
  • Point de fusion:>300 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:221-266-6
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    250 g