Murexide
Murexide
Flacon verre pour solides, 50 g
N° de catalogue A17540.18
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Murexide
N° de catalogue A17540.18
Numéro CAS:  3051-09-0
Murexide
Murexide
Flacon verre pour solides, 50 g
Numéro CAS:  3051-09-0
Prix
180,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 g
Product Details & Documents
CAS No.: 3051-09-0 Molecular Formula: C8H8N6O6 Formula Weight: 284.19 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3582175 Merck Reference: 14,6306 MDL No.: MFCD00012777
Synonymes:  Ammonium purpurate, Murexide triturate, Ammonium 5-(2,4,6-trioxoperhydropyrimidin-5-ylideneamino)barbiturate, Purpuric acid ammonium salt
  • Numéro CAS:3051-09-0
  • Formule:C₈H₈N₆O₆
  • Numéro MDL:MFCD00012777
  • Poids moléculaire:284.19 g/mol
  • Index Merck:14,6306
  • Point de fusion:>300 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:221-266-6
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    50 g