Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Phénolphtaléine ≥98%

Phénolphtaléine ≥98%

Glass bottle for solids, 250 g
N° de catalogue A17135.30
Santé
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Phénolphtaléine ≥98%
N° de catalogue A17135.30
Numéro CAS:  77-09-8
Phénolphtaléine ≥98%
Phénolphtaléine ≥98%

Glass bottle for solids, 250 g

Numéro CAS:  77-09-8
Prix
59,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 g
Product Details & Documents

Purity: 98% CAS No.: 77-09-8 Molecular Formula: C20H14O4 Formula Weight: 318.33 Melting Point: 258-262° Beilstein Reference: 284423 Merck Reference: 14,7243 MDL No.: MFCD00005913

Synonymes:  3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
  • Numéro CAS:77-09-8
  • Formule:C₂₀H₁₄O₄
  • Numéro MDL:MFCD00005913
  • Poids moléculaire:318.33 g/mol
  • Index Merck:14,7243
  • Point de fusion:258…262 °C
  • Densité:1,299
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:201-004-7
  • REACH:01-2119498295-24
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    250 g

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.