Rouge de méthyle
Flacon verre pour solides, 100 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Rouge de méthyle
N° de catalogue A16690.22
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 493-52-7
Aller à :
Product Details & Documents
CAS No.: 493-52-7 Molecular Formula: C15H15N3O2 Formula Weight: 269.30 Melting Point: 179-182° Beilstein Reference: 750102 Merck Reference: 14,6119 MDL No.: MFCD00002425
Synonymes: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
- Numéro CAS:493-52-7
- Formule:C₁₅H₁₅N₃O₂
- Numéro MDL:MFCD00002425
- Poids moléculaire:269.3 g/mol
- Index Merck:14,6119
- Point de fusion:179…182 °C
- Densité:1,31 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:207-776-1
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:100 g