Rouge de méthyle
Rouge de méthyle
Glass bottle for solids, 25 g
N° de catalogue A16690.14
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Rouge de méthyle
N° de catalogue A16690.14
Numéro CAS:  493-52-7
Rouge de méthyle
Rouge de méthyle
Glass bottle for solids, 25 g
Numéro CAS:  493-52-7
Prix
31,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
CAS No.: 493-52-7 Molecular Formula: C15H15N3O2 Formula Weight: 269.30 Melting Point: 179-182° Beilstein Reference: 750102 Merck Reference: 14,6119 MDL No.: MFCD00002425
Synonymes:  2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
  • Numéro CAS:493-52-7
  • Formule:C₁₅H₁₅N₃O₂
  • Numéro MDL:MFCD00002425
  • Poids moléculaire:269.3 g/mol
  • Index Merck:14,6119
  • Point de fusion:179…182 °C
  • Densité:1,31 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:207-776-1
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    25 g
Spécifications