Formaldéhyde 37% (p/p) en solution aqueuse stabilisé
Formaldéhyde 37% (p/p) en solution aqueuse stabilisé
Flacon Verre, 500 mL
N° de catalogue A16163.AP
Toxique
Santé
Corrosif
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Formaldéhyde 37% (p/p) en solution aqueuse stabilisé
N° de catalogue A16163.AP
Numéro CAS:  50-00-0
Formaldéhyde 37% (p/p) en solution aqueuse stabilisé
Formaldéhyde 37% (p/p) en solution aqueuse stabilisé
Flacon Verre, 500 mL
Numéro CAS:  50-00-0
Prix
33,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
CAS No.: 50-00-0 Molecular Formula: CH2O Formula Weight: 30.03 Flash Point: 60°(140°F) Refractive Index: 1.3765 Odour: Pungent Boiling Point: 97° Beilstein Reference: 1209228 Merck Reference: 14,4235 UN No.: 1198 MDL No.: MFCD00003274
Synonymes:  Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
  • Numéro CAS:50-00-0
  • Formule:CH₂O
  • Numéro MDL:MFCD00003274
  • Poids moléculaire:30.03 g/mol
  • Index Merck:14,4235
  • Point d'ébullition:97 °C
  • Point de fusion:–15 °C
  • Densité:1,083
  • Point d'éclair:66 °C (151 °F)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • UN:2209
  • ADR:8,III
  •  :stabilisé avec methanol 7-8%
  • EINECS:200-001-8
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    500 mL