PIPES ≥98%
PIPES ≥98%
Glass bottle for solids, 25 g
N° de catalogue A16090.14
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
PIPES ≥98%
N° de catalogue A16090.14
Numéro CAS:  5625-37-6
PIPES ≥98%
PIPES ≥98%
Glass bottle for solids, 25 g
Numéro CAS:  5625-37-6
Prix
40,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 5625-37-6 Molecular Formula: C8H18N2O6S2 Formula Weight: 302.37 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 817713 Merck Reference: 14,7479 MDL No.: MFCD00006159
Synonymes:  Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid), 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)diethanesulphonic acid, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid
  • Numéro CAS:5625-37-6
  • Formule:C₈H₁₈N₂O₆S₂
  • Numéro MDL:MFCD00006159
  • Poids moléculaire:302.37 g/mol
  • Index Merck:14,7479
  • Point d'ébullition:499 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:>300 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:227-057-6
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    25 g
Spécifications