Méthylcyclohexane ≥99%
Glass bottle, 2.500 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Méthylcyclohexane ≥99%
N° de catalogue A16057.0F
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 108-87-2
Aller à :
Product Details & Documents
- Numéro CAS:108-87-2
- Formule:C₆H₁₁CH₃
- Numéro MDL:MFCD00001497
- Poids moléculaire:98.19 g/mol
- Index Merck:14,6047
- Point d'ébullition:101 °C
- Point de fusion:–126 °C
- Densité:0,771
- Point d'éclair:–4 °C (–25 °F)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:203-624-3
- UN:2296
- ADR:3,II
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotOrganic Building Blocks and Intermediates
Notes d'application
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:2.500 mL
- Cat. No.:A16057.0F