Nicotinamide ≥99%
Nicotinamide ≥99%
Glass bottle for solids, 100 g
N° de catalogue A15970.22
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Nicotinamide ≥99%
N° de catalogue A15970.22
Numéro CAS:  98-92-0
Nicotinamide ≥99%
Nicotinamide ≥99%
Glass bottle for solids, 100 g
Numéro CAS:  98-92-0
Prix
40,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 98-92-0 Molecular Formula: C6H6N2O Formula Weight: 122.13 Flash Point: 182°(360°F) Physical Form: Powder Density: 1.40 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 128-132° Beilstein Reference: 383619 Merck Reference: 14,6523 MDL No.: MFCD00006395
The amide of nicotinic acid (vitamin B-3)
Synonymes:  3-(Aminocarbonyl)pyridine, Niacinamide, pyridine-3-carboxamide, Vitamin B3
  • Numéro CAS:98-92-0
  • Formule:C₆H₆N₂O
  • Numéro MDL:MFCD00006395
  • Poids moléculaire:122.13 g/mol
  • Index Merck:14,6523
  • Point d'ébullition:334 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:128…132 °C
  • Densité:1,40
  • Point d'éclair:182 °C (360 °F)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:202-713-4
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    100 g