Acide L(+)-ascorbique ≥99%
Flacon verre pour solides, 100 g
Purity: 99+% CAS No.: 50-81-7 Molecular Formula: C6H8O6 Formula Weight: 176.12 Melting Point: 190-193° dec. Beilstein Reference: 84272 Merck Reference: 14,830 Optical Rotation: +21° (c=10 in water) MDL No.: MFCD00064328
: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
- :50-81-7
- :C₆H₈O₆
- :MFCD00064328
- :176.13 g/mol
- :14,830
- :553 °C (1013 hPa)
- :190…193 °C (déc.)
- :1,65
- :Température ambiante
- :200-066-2
- :exempt
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:100 g