Cyclohexanone ≥99%
Cyclohexanone ≥99%
Flacon Verre, 2.500 mL
N° de catalogue A15607.0F
Inflammable
Irritant
   Safer Human and Environmental Health
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Cyclohexanone ≥99%
N° de catalogue A15607.0F
   Safer Human and Environmental Health
Numéro CAS:  108-94-1
Cyclohexanone ≥99%
Cyclohexanone ≥99%
Flacon Verre, 2.500 mL
Numéro CAS:  108-94-1
Prix
98,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2.500 mL
Product Details & Documents
Purity: 99+%
CAS No.: 108-94-1
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.4507
Melting Point: -26°
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 385735
Merck Reference: 14,2726
UN No.: 1915
MDL No.: MFCD00001625
Synonymes:  Pimelic Ketone
  • Numéro CAS:108-94-1
  • Formule:C₆H₁₀(=O)
  • Numéro MDL:MFCD00001625
  • Poids moléculaire:98.14 g/mol
  • Index Merck:14,2726
  • Point d'ébullition:154…156 °C
  • Point de fusion:–26 °C
  • Densité:0,948
  • Point d'éclair:47 °C (116 °F)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:203-631-1
  • UN:1915
  • ADR:3,III
  • REACH:01-2119453616-35
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    2.500 mL
  • Cat. No.:
    A15607.0F
  • Certification environnementale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health