Uridine ≥99%
Uridine ≥99%
Glass bottle for solids, 100 g
N° de catalogue A15227.22
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Uridine ≥99%
N° de catalogue A15227.22
Numéro CAS:  58-96-8
Uridine ≥99%
Uridine ≥99%
Glass bottle for solids, 100 g
Numéro CAS:  58-96-8
Prix
491,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 58-96-8 Molecular Formula: C9H12N2O6 Formula Weight: 244.20 Melting Point: 166-169° Beilstein Reference: 754904 Merck Reference: 14,9877 Optical Rotation: +9.5° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00006526
Synonymes:  1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
  • Numéro CAS:58-96-8
  • Formule:C₉H₁₂N₂O₆
  • Numéro MDL:MFCD00006526
  • Poids moléculaire:244.20 g/mol
  • Index Merck:14,9877
  • Point de fusion:166…169 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-407-5
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    100 g